Learn More
IKA™ Matrix Orbital Delta F1,5
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16238681 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Orbit:
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit unitSize
16238681 3 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16238681 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0030000750
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
IKA MATRIX Orbital Delta F1.5 zum Mischen und Erhitzen mit einem festen Einsatz für 24 x 1,5-ml-Röhrchen. Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA-/RNA-Proben oder ELISA Untersuchungstermine – Proben mit selbst kleinsten Volumina werden in allen Laboranwendungen zuverlässig und vollständig gemischt.
  • Großes und klares Display mit einer komfortablen Menüstruktur ermöglicht Für intuitive Bedienung
  • Geschwindigkeiten von bis zu 1.500 U/min und Schüttlerdurchmesser von 3 mm sorgen für eine schnelle und effektive Flüssigkeitsmischung
  • Zwei verschiedene Geschwindigkeitsmodi für die schonende Erwärmung der Proben
  • Programmierbare Rampen ermöglichen die automatische Durchführung von Mischen und Heizen Aufgaben
  • Intelligente Geschwindigkeitsanpassung gemäß Einsatz, Befestigung und Füllvolumen
  • Das Aluminiumdruckguss-Gehäuse sorgt für eine sichere Positionierung, ausgezeichnete Stabilität und Robustheit im Alltag
  • Keine Kreuzkontamination und optimales Mischergebnis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 3 mm
Tragkraft (metrisch) 0,3 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung Schritte von 12 U/min
Drehzahlbereich 0 bis 1.500 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +4 bis 100 °C
Röhrchenkapazität 1,5 ml
Steckertyp EU-Stecker
Temperaturgenauigkeit 0,5 °C
Temperaturauflösung 1 °C
Temperaturgleichförmigkeit 0,5 (bei 20 bis 45 °C); 1,5 °C
Frequenz 50/60 Hz
Material Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Abmessungen (L x B x H) 351 x 216 x 158 mm
Gewicht (metrisch) 9,2 kg
Display TFT
Luftfeuchtigkeitsbereich 80 %
Enthält Netzkabel, USB-Kabel
Anzahl Positionen 24
Plattformausführung Fixierte Befestigung
Zeitschaltbereich 0 bis 6.000 min