Beschreibung
- Großes und klares Display mit einer komfortablen Menüstruktur ermöglicht Für intuitive Bedienung
- Geschwindigkeiten von bis zu 1.500 U/min und Schüttlerdurchmesser von 3 mm sorgen für eine schnelle und effektive Flüssigkeitsmischung
- Zwei verschiedene Geschwindigkeitsmodi für die schonende Erwärmung der Proben
- Programmierbare Rampen ermöglichen die automatische Durchführung von Mischen und Heizen Aufgaben
- Intelligente Geschwindigkeitsanpassung gemäß Einsatz, Befestigung und Füllvolumen
- Das Aluminium-Druckgussgehäuse gewährleistet eine sichere Positionierung, hervorragende Stabilität und Robustheit im Alltag •Keine Kreuzkontamination und optimales Mischergebnis
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 3 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 0,3 kg |
| Genauigkeit der Drehzahlregelung | Schritte von 14 U/min |
| Drehzahlbereich | 0 bis 1.500 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +4 bis 100 °C |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen |
| Steckertyp | EU-Stecker |
| Temperaturgenauigkeit | 0,5 °C |
| Temperaturgleichförmigkeit | 0,5 (bei 20 bis 45 °C); 1,5 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |