Learn More
IKA™ MATRIX Orbital Delta FP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16248681 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Orbit:
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit unitSize
16248681 3 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16248681 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0030000751
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
IKA Der MATRIX Orbital Delta FP zum Mischen, Erhitzen und verfügt über eine Universalaufnahme für Mikrotiterplatten. Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA-/RNA-Proben oder ELISA Untersuchungstermine – Proben mit selbst kleinsten Volumina werden in allen Laboranwendungen zuverlässig und vollständig gemischt.
  • Großes und klares Display mit einer komfortablen Menüstruktur ermöglicht Für intuitive Bedienung
  • Stabile Schnellverriegelung für schnellen und einfachen Wechsel der Einsätze Und Anbaugeräte sowie automatische Anbaudetektion
  • Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 U/min und Schüttlerdurchmesser von 3 mm sorgen für eine schnelle und effektive Flüssigkeitsmischung
  • Zwei verschiedene Geschwindigkeitsmodi für die schonende Erwärmung der Proben
  • Programmierbare Rampen ermöglichen die automatische Durchführung von Mischen und Heizen Aufgaben
  • Intelligente Geschwindigkeitsanpassung gemäß Einsatz, Befestigung und Füllvolumen
  • Das Aluminiumdruckguss-Gehäuse sorgt für eine sichere Positionierung, ausgezeichnete Stabilität und Robustheit im Alltag
  • Keine Kreuzkontamination und optimales Mischergebnis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 3 mm
Tragkraft (metrisch) 0,3 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung Schritte von 13 U/min
Drehzahlbereich 0 bis 2.000 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +4 bis 100 °C
Steckertyp EU-Stecker
Temperaturgenauigkeit 0,5 °C
Temperaturgleichförmigkeit 0,5 (bei 20 bis 45 °C); 1,5 °C
Frequenz 50/60 Hz
Material Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Gewicht (metrisch) 9,2 kg
Display TFT
Luftfeuchtigkeitsbereich 80 %
Enthält Netzkabel, USB-Kabel
Plattformausführung Fixierte Befestigung
Zeitschaltbereich 0 bis 6.000 min