Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen im 384-Format
Artikelnummer. 10714444
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12.5 μl
30 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
3840 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität unitSize
10714444 12.5 μl Steril 3840 Stück
10640784 12.5 μl Unsteril 3840 Stück
10756544 30 μl Unsteril 3840 Stück
10456133 30 μl Steril 3840 Stück
4 options
Artikelnummer. 10714444
Marke: Thermo Scientific™ 7422
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Auswahl aus einem umfassenden Sortiment an Pipettenspitzen.
Thermo Scientific Matrix™-Pipettenspitzen bieten ein Komplettsortiment an Spitzen in innovativen Flo-Thru™-Racks.
Bei diesen innovativen neuen Pipettenspitzen haben wir den optimalen Kompromiss zwischen guter Abdichtung und einfachem Einsetzen/Auswerfen gefunden.
Vorteile:
  • Dichtungsringe an den Spitzen gewährleisten eine gute Abdichtung ohne großen Kraftaufwand beim Aufsetzen der Spitze.
  • Da die Dichtungsringe komprimierbar sind, gewährleisten diese Spitzen auch bei den meisten anderen auf dem Markt erhältlichen Pipetten eine gute Abdichtung.
  • Hochgradig polierte, gefräste Oberfläche und die Kontrolle nach strengen Kriterien gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention in der Spitze ohne spezielle Behandlungen und Zusatzstoffe.
  • Stabilisierungsringe in den Gestellen halten die Spitzen beim Aufsetzen auf die Pipette stabil.
  • Die Luftzirkulation im Gestell sorgt für eine ordnungsgemäße Wärmeabgabe bei der Autoklavierung und reduziert Kondensation an den Spitzen.
  • Fingerkerben an den Gestellen ermöglichen ein einfaches Herausnehmen/Einsetzen von Nachfülltabletts.
Innovative Gestelle und Verpackungen:
  • Das robuste Gestell-Design ermöglicht einen festen, gleichmäßigen Sitz; das Gestell verformt sich beim Aufsetzen der Spitzen nicht.
  • Das einzigartige Thermo Scientific™ Flo-Thru™ Gestell fixiert jede einzelne Spitze und verhindert so ein Wackeln beim Aufsetzen der Spitzen in die Pipette.
  • Der Aufklappmechanismus verhindert, dass der sterile Deckel mit der Laborarbeitsfläche in Berührung kommt.
  • Eine Belüftung am Rand entlang oder um jede Spitze herum verbessert die Wärmeverteilung beim Autoklavieren und verringert Kondensation, die sich an den Spitzen bilden kann.
  • Der Deckel mit zwei Positionen kann offen gehalten werden, um eine Vakuumverformung beim Autoklavieren zu vermeiden.
  • Sterile Gestelle werden einzeln verpackt in schnell zu öffnenden Beuteln geliefert; jedes Gestell bleibt bis zur Verwendung steril.
  • Jedes Gestell ist mit Produktinformationen wie Nachbestellinformationen, Beschreibung, Volumenbereich und Chargennummer gekennzeichnet.
  • Die Gestelle werden aus reinem wiederverwertetem Material hergestellt und zur Abfallminimierung so klein wie möglich gehalten.
  • Die Gestelle sind zur Unterstützung von Recycling-Programmen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 12.5 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Format Racks
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Matrix
Produktlinie Matrix