Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Matrix Pipettenspitzen in Ecotips-Nachfüllpackungen
Beschreibung
Thermo Scientific Matrix-Pipettenspitzen im umweltfreundliches Spitzennachfüllsystem vermindern Kunststoffabfall, da für Spitzen-Racks keine neue Spitzen-Boxen mehr anfallen
Dieses einzigartige Spitzennachfüllsystem für Thermo Scientific Matrix-Spitzen-Racks gewährleistet ein schnelles Nachladen aus Racks im umweltfreundlichen und platzsparenden Design. (Dativ-Akkusativ checken!!) Das Ecotips-Spitzennachfüllsystem ist vollständig wiederverwertbar, und alle Komponenten sind mit den entsprechenden Recycling-Symbolen gekennzeichnet. Die Notwendigkeit der Entsorgung einer Spitzenbox nach jedem Leeren eines Spitzen-Racks entfällt.
- Eine sehr viel kompaktere Alternative zu herkömmlichen, in Racks gelieferten Spitzen Umweltfreundlich—Vermindert Kunststoffabfall durch das Entfallen einer neuen Spitzenbox für jedes Spitzen-Rack Schnelles und effizientes Nachfüllen; leere Spitzenboxen sind schnell und einfach nachfüllbar Spitzen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt; Einsatztabletts und Boxen werden aus eigenen, wiederverwerteten Materialien gefertigt Das System ist vollständig wiederverwertbar; alle Komponenten sind mit den entsprechenden Recycling-Symbolen gekennzeichnet Das Platz sparende Design spart Arbeits-, Regal- und Schrankplatz (eher Lagerplatz ?)
- Auf einfache Weise in einer Schublade, auf einem Regal oder auf dem Arbeitstisch nachfüllbar Benutzerfreundliche Nachfülltabletts können schnell und effizient von der Verpackung in die leere Spitzenbox überführt(?) werden
- Leere Einsätze in den Spitzenboxen können mit Hilfe der Griffnasen (? LPG Terminus) an jedem Spitzentablett auf einfache Weise entnommen werden
- Mechanischen Türme, umständliche Spitzenstapel oder andere Transportmechanismen sind nicht notwendig
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | ECOTIPS |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Format | Nachfüllpackung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Matrix |
| Produktlinie | Ecotips, Matrix |
| Material | Polypropylen |