Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Matrix Pipettenspitzen in Ecotips-Nachfüllpackungen
Artikelnummer. 10591135
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
ECOTIPS
TallTip ECOTIPS
Volumen (metrisch):
250 μl
1250 μL
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. Beschreibung Volumen (metrisch) unitSize
10591135 ECOTIPS 1250 μL 960 Stück
10314833 ECOTIPS 250 μl 960 Stück
10735014 TallTip ECOTIPS 1250 μL 960 Stück
3 options
Artikelnummer. 10591135
Marke: Thermo Scientific™ 8046
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific Matrix-Pipettenspitzen im umweltfreundliches Spitzennachfüllsystem vermindern Kunststoffabfall, da für Spitzen-Racks keine neue Spitzen-Boxen mehr anfallen
Thermo Scientific Matrix-Pipettenspitzen im umweltfreundliches Spitzennachfüllsystem vermindern Kunststoffabfall, da für Spitzen-Racks keine neue Spitzen-Boxen mehr anfallen
Dieses einzigartige Spitzennachfüllsystem für Thermo Scientific Matrix-Spitzen-Racks gewährleistet ein schnelles Nachladen aus Racks im umweltfreundlichen und platzsparenden Design. (Dativ-Akkusativ checken!!) Das Ecotips-Spitzennachfüllsystem ist vollständig wiederverwertbar, und alle Komponenten sind mit den entsprechenden Recycling-Symbolen gekennzeichnet. Die Notwendigkeit der Entsorgung einer Spitzenbox nach jedem Leeren eines Spitzen-Racks entfällt.
Ecotips™ ist ein Nachfüllsystem für Thermo Scientific Matrix-Spitzen-Racks, das ein schnelles Nachladen aus Racks im umweltfreundlichen und platzsparenden Design gewährleistet. (Dativ-Akkusativ checken !) Spitzentabletts sind in einer leicht zu öffnenden Verpackung verschachtelt verpackt, die sehr wenig Platz benötigt und vermeidet, dass nach jedem Leeren eines Spitzen-Racks eine Spitzenbox entsorgt werden muss.
  • Eine sehr viel kompaktere Alternative zu herkömmlichen, in Racks gelieferten Spitzen Umweltfreundlich—Vermindert Kunststoffabfall durch das Entfallen einer neuen Spitzenbox für jedes Spitzen-Rack Schnelles und effizientes Nachfüllen; leere Spitzenboxen sind schnell und einfach nachfüllbar Spitzen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt; Einsatztabletts und Boxen werden aus eigenen, wiederverwerteten Materialien gefertigt Das System ist vollständig wiederverwertbar; alle Komponenten sind mit den entsprechenden Recycling-Symbolen gekennzeichnet Das Platz sparende Design spart Arbeits-, Regal- und Schrankplatz (eher Lagerplatz ?)
  • Auf einfache Weise in einer Schublade, auf einem Regal oder auf dem Arbeitstisch nachfüllbar Benutzerfreundliche Nachfülltabletts können schnell und effizient von der Verpackung in die leere Spitzenbox überführt(?) werden
  • Leere Einsätze in den Spitzenboxen können mit Hilfe der Griffnasen (? LPG Terminus) an jedem Spitzentablett auf einfache Weise entnommen werden
  • Mechanischen Türme, umständliche Spitzenstapel oder andere Transportmechanismen sind nicht notwendig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ECOTIPS
Volumen (metrisch) 1250 μL
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Format Nachfüllpackung
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Matrix
Produktlinie Ecotips, Matrix
Material Reines Polypropylen