Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen
Beschreibung
Auswahl aus einem umfassenden Sortiment an Pipettenspitzen. Thermo Scientific™ Matrix Pipettenspitzen werden in den innovativen neuen Thermo Scientific™ Flo-Thru™ Racks geliefert. Matrix Pipetten und Pipettenspitzen bieten die perfekte Verbindung zwischen guter Abdichtung und einfachem Aufnehmen/Abwerfen. Diese Standard-Pipettenspitzen wurden nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und erzielen beim Pipettieren von Flüssigkeiten wie dH2O, 50%igem Glycerin, Hybridisierungspufferlösung und 0.1%igem SDS der ebenso gute Ergebnisse wie Spezial-Pipettenspitzen mit niedriger Retention.
Vorteile:
- Dichtungsringe an den Spitzen gewährleisten eine gute Abdichtung ohne großen Kraftaufwand beim Aufsetzen der Spitze.
- Da die Dichtungsringe komprimierbar sind, gewährleisten diese Spitzen auch bei den meisten anderen auf dem Markt erhältlichen Pipetten eine gute Abdichtung.
- Hochgradig polierte, gefräste Oberfläche und die Kontrolle nach strengen Kriterien gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention in der Spitze ohne spezielle Behandlungen und Zusatzstoffe.
- Stabilisierungsringe in den Gestellen halten die Spitzen beim Aufsetzen auf die Pipette stabil.
- Die Luftzirkulation im Gestell sorgt für eine ordnungsgemäße Wärmeabgabe bei der Autoklavierung und reduziert Kondensation an den Spitzen.
- Fingerkerben an den Gestellen ermöglichen ein einfaches Herausnehmen/Einsetzen von Nachfülltabletts.
Innovative Gestelle und Verpackungen:
- Das robuste Gestelldesign ermöglicht einen festen, gleichmäßigen Sitz; das Gestell verformt sich beim Aufsetzen der Spitzen nicht.
- Das einzigartige Thermo Scientific™ Flo-Thru™ Gestell fixiert jede einzelne Spitze und verhindert so ein Wackeln beim Aufsetzen der Spitzen in die Pipette.
- Der Aufklappmechanismus verhindert, dass der sterile Deckel mit der Laborarbeitsfläche in Berührung kommt.
- Eine Belüftung am Rand entlang oder um jede Spitze herum verbessert die Wärmeverteilung beim Autoklavieren und verringert Kondensation, die sich an den Spitzen bilden kann.
- Der Deckel mit zwei Positionen kann offen gehalten werden, um eine Vakuumverformung beim Autoklavieren zu vermeiden.
- Sterile Gestelle werden einzeln verpackt in schnell zu öffnenden Beuteln geliefert; jedes Gestell bleibt bis zur Verwendung steril.
- Jedes Gestell ist mit Produktinformationen wie Nachbestellinformationen, Beschreibung, Volumenbereich und Chargennummer gekennzeichnet.
- Die Gestelle werden aus reinem wiederverwertetem Material hergestellt und zur Abfallminimierung so klein wie möglich gehalten.
- Die Racks sind zur Unterstützung von Recycling-Programmen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Matrix 1250, aufklappbar |
| Volumen (metrisch) | 1250 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 7.9cm |
| Reinigungsnachweise | Frei von Rnase, Dnase, DNA, Pyrogen, PCR-Inhibtor, ATP |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Geringe Retention |
| Mehr anzeigen |