Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen
Beschreibung
Auswahl aus einem umfassenden Sortiment an Pipettenspitzen. Thermo Scientific™ Matrix Pipettenspitzen werden in den innovativen neuen Thermo Scientific™ Flo-Thru™ Racks geliefert. Matrix Pipetten und Pipettenspitzen bieten die perfekte Verbindung zwischen guter Abdichtung und einfachem Aufnehmen/Abwerfen. Diese Standard-Pipettenspitzen wurden nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und erzielen beim Pipettieren von Flüssigkeiten wie dH2O, 50%igem Glycerin, Hybridisierungspufferlösung und 0.1%igem SDS der ebenso gute Ergebnisse wie Spezial-Pipettenspitzen mit niedriger Retention.
Benefits
- Dichtungsringe an den Spitzen gewährleisten eine gute Abdichtung, ohne dass die Spitzen den Pipettierer (?) berühren
- Da die Dichtungsringe komprimierbar sind, gewährleisten diese Spitzen auch bei den meisten anderen auf dem Markt erhältlichen Pipettierern eine gute Abdichtung
- Hochgradig polierte, gefräste Oberfläche und die Kontrolle nach strengen Kriterien gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention in der Spitze - ohne spezielle Behandlungen und Zusatzstoffe
- Stabilisierungsringe in den Racks halten die Spitzen beim Einsetzen in den Pipettierer stabil
- Luftzirkulation im Rack gewährleistet eine ordnungsgemäße Wärmeabgabe bei der Autoklavierung und reduziert Kondensationen an den Spitzen
- Fingerkerben an den Racks ermöglichen ein einfaches Herausnehmen/Einsetzen von Tabletts
- Das robuste Rack-Design gewährleistet festen und gleichmäßigen Spitzensitz; das Rack verbiegt sich beim Einsetzen von Spitzen nicht
- Das einzigartige Flo-Thru™-Rack-Design fixiert jede einzelne Spitze und verhindert so ein Wackeln beim Einsetzen der Spitzen in den Pipettierer
- Der Ausklappmechanismus verhindert, dass der sterile Deckel mit der Laborarbeitsfläche in Berührung kommt
- Eine optimale Luftzirkulation um jede Spitze verbessert die Wärmeabgabe beim Autoklavieren und verringert Kondensationen an den Spitzen
- Der Deckel mit zwei Positionen (Positionsoptionen ?) kann offen gehalten werden, um eine Vakuumverformung beim Autoklavieren zu vermeiden
- Sterile Racks werden in einzeln verpackten, schnell zu öffnenden Beuteln geliefert; jedes Rack bleibt bis zum Einsatzbeginn steril
- Jedes Rack ist mit Produktinformationen wie Nachbestellinformationen, Beschreibung, Volumenbereich und Chargennummer gekennzeichnet
- Racks werden aus reinem wiederverwerteten Material hergestellt und zur Abfallminimierung so klein wie möglich gehalten
- Die Racks sind zur Unterstützung von Recycling-Programmen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 300 ul |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Low Retention |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Matrix |
| Produktlinie | Matrix |