Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 10324833
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ul
20 ul
125 μl
250 μL
300 ul
1250 μL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
3840 Stück
500 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10324833
Marke: Thermo Scientific™ 7442
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Auswahl aus einem umfassenden Sortiment an Pipettenspitzen.
Auswahl aus einem umfassenden Sortiment an Pipettenspitzen. Thermo Scientific™ Matrix Pipettenspitzen werden in den innovativen neuen Thermo Scientific™ Flo-Thru™ Racks geliefert. Matrix Pipetten und Pipettenspitzen bieten die perfekte Verbindung zwischen guter Abdichtung und einfachem Aufnehmen/Abwerfen. Diese Standard-Pipettenspitzen wurden nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und erzielen beim Pipettieren von Flüssigkeiten wie dH2O, 50%igem Glycerin, Hybridisierungspufferlösung und 0.1%igem SDS der ebenso gute Ergebnisse wie Spezial-Pipettenspitzen mit niedriger Retention.
Vorteile:
  • Dichtungsringe an den Spitzen gewährleisten eine gute Abdichtung ohne großen Kraftaufwand beim Aufsetzen der Spitze.
  • Da die Dichtungsringe komprimierbar sind, gewährleisten diese Spitzen auch bei den meisten anderen auf dem Markt erhältlichen Pipetten eine gute Abdichtung.
  • Hochgradig polierte, gefräste Oberfläche und die Kontrolle nach strengen Kriterien gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention in der Spitze ohne spezielle Behandlungen und Zusatzstoffe.
  • Stabilisierungsringe in den Gestellen halten die Spitzen beim Aufsetzen auf die Pipette stabil.
  • Die Luftzirkulation im Gestell sorgt für eine ordnungsgemäße Wärmeabgabe bei der Autoklavierung und reduziert Kondensation an den Spitzen.
  • Fingerkerben an den Gestellen ermöglichen ein einfaches Herausnehmen/Einsetzen von Nachfülltabletts.
Innovative Gestelle und Verpackungen:
  • Das robuste Gestelldesign ermöglicht einen festen, gleichmäßigen Sitz; das Gestell verformt sich beim Aufsetzen der Spitzen nicht.
  • Das einzigartige Thermo Scientific™ Flo-Thru™ Gestell fixiert jede einzelne Spitze und verhindert so ein Wackeln beim Aufsetzen der Spitzen in die Pipette.
  • Der Aufklappmechanismus verhindert, dass der sterile Deckel mit der Laborarbeitsfläche in Berührung kommt.
  • Eine Belüftung am Rand entlang oder um jede Spitze herum verbessert die Wärmeverteilung beim Autoklavieren und verringert Kondensation, die sich an den Spitzen bilden kann.
  • Der Deckel mit zwei Positionen kann offen gehalten werden, um eine Vakuumverformung beim Autoklavieren zu vermeiden.
  • Sterile Gestelle werden einzeln verpackt in schnell zu öffnenden Beuteln geliefert; jedes Gestell bleibt bis zur Verwendung steril.
  • Jedes Gestell ist mit Produktinformationen wie Nachbestellinformationen, Beschreibung, Volumenbereich und Chargennummer gekennzeichnet.
  • Die Gestelle werden aus reinem wiederverwertetem Material hergestellt und zur Abfallminimierung so klein wie möglich gehalten.
  • Die Racks sind zur Unterstützung von Recycling-Programmen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Matrix 125, 384, Hinged
Volumen (metrisch) 125 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Natural
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 5.3cm
Reinigungsnachweise Frei von Rnase, Dnase, DNA, Pyrogen, PCR-Inhibtor, ATP
Format Racks
Spitzenform Low Retention
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Matrix
Produktlinie Matrix