Learn More
Thermo Scientific™ Extra lange Matrix™ TallTip™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 10465783
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 μl
250 μl
300 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Extra lang
Universal
Format:
Bulk
Im Beutel
Rack, 10 x 96
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
960 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität Spitzenform Format unitSize
10465783 250 μl Unsteril Extra lang Bulk 1000 Stück
10690214 300 μl Unsteril Extra lang Bulk 500 Stück
10642114 250 μl Unsteril Universal Rack, 10 x 96 960 Stück
10511335 250 μl Unsteril Extra lang Im Beutel 500 Stück
10029892 250 μl Unsteril Extra lang Rack, 10 x 96 960 Stück
10436163 30 μl Unsteril Extra lang Rack, 10 x 96 960 Stück
10767314 30 μl Steril Extra lang Rack, 10 x 96 960 Stück
7 options
Product Code. 10465783
Brand: Thermo Scientific™ 7250
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Maximieren Sie Ihre Reichweite mit den Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™ Extralangen Pipettenspitzen, mit denen Sie den Boden von Reagenzgläsern, Flaschen und Kolben erreichen können.
Maxmieren Sie Ihre Reichweite mit den Thermo Scientific™ TallTip™ extra langen Pipettenspitzen, mit denen Sie den Boden von Reagenzgläsern, Reagenzflaschen, Kolben und anderen Gefäßen erreichen können, ohne dass der Pipettenschaft seitlich mit dem Gefäß in Kontakt kommt. Die nicht abgeschrägten und engen Spitzenenden berühren keine Seitenwände und gewährleisten so eine höhere Genauigkeit.
Sie reichen bis auf den Boden von Reagenzgläsern, Reagenzflaschen, Kolben und anderen Gefäßen, ohne dass das Dispensierungsgefäß von der Pipettespitze seitlich berührt wird.
  • Keine Kreuzkontamination von Gefäßwänden
  • Spitzen mit großen Volumina sind in Gefäßen mit geringeren Volumina verwendbar, was weniger Flüssigkeitsverdrängung zur Folge hat
  • Die nicht abgeschrägten und engen Spitzenenden berühren nicht die Seitenwände und gewährleisten so eine hohe Genauigkeit.
  • Die Spitzen reichen bis auf den Boden von besonders langen bzw. engen Gefäßen, die Standardspitzen nicht erreichen können
  • Eine Maximallänge von 102 mm gewährleistet einen sicheren Zugang zu 100 mm langen Reagenzgläsern (Probenröhrchen ?)
  • Tip wobble = LPG terminus? (richtige Übersetzung nötig)
  • Universalformat, für die meisten gebräuchlichen Pipettierer geeignet
Matrix Pipet Tip Features
  • Dichtungsringe an den Spitzen gewährleisten eine gute Abdichtung, ohne dass die Spitzen den Pipettierer berühren
  • Hochgradig polierte, gefräste Oberfläche und die Kontrolle nach strengen Kriterien gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention in der Spitze - ohne spezielle Behandlungen und Zusatzstoffe
  • Stabilisierungsringe in den Racks halten die Spitzen beim Einsetzen in den Pipettierer stabil (gerade?)
  • Das robuste Rack-Design gewährleistet festen und gleichmäßigen Spitzensitz
  • Luftzirkulation im Rack gewährleistet eine ordnungsgemäße Wärmeabgabe bei der Autoklavierung und reduziert Kondensationen an den Spitzen
  • Der ausklappbare Deckel verhindert, dass der sterile Deckel mit der Laborarbeitsfläche in Berührung kommt (Satz?)
  • Fingerkerben an den Racks ermöglichen ein einfaches Herausnehmen/Einsetzen von Tabletts
  • Beutel mit Verschlussstreifen erleichtern das Öffnen der Verpackung jedes einzeln steril verpackten Racks
  • Gut etikettierte Racks vereinfachen Protokollierung, Spitzenidentifizierung und Nachbestellungen
  • Umweltverträgliche, verringerte Rack-Größe trägt zur Abfallverminderung bei
  • Die Racks werden aus wiederverwertetem Material hergestellt und sind zur Unterstützung von Recycling-Programmen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisch) 250 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Bulk
Spitzenform Extra lang
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie Matrix TallTip