Learn More
Medline Scientific™ Max II Binokulares Biologiemikroskop
Beschreibung
- Binokularer optischer Kopf, schräg und45°360° drehbar
- Halogenbeleuchtung mit 20 W
- Auswahl zwischen achromatischen Zielen4 x,10 x,40 x,100 x oder planachromatischen Zielen4 x,10 x,40 x,100 x
- Einstellung des Augenabstands (Siedentopf) zwischen 55 und 75 mm
- Kostengünstig und ideal für alle Lehrlabore geeignet
- Ideal geeignet für routinemäßige Labormikroskopie und allgemeine Objektträgeruntersuchungen ohne längere Verwendung
- Entwickelt und hergestellt nach neuesten anspruchsvollen Spezifikationen – eine ergonomische Lösung
- Kompakt genug, um die Lagerung und Handhabung zwischen verschiedenen Orten innerhalb einer Unterrichtsumgebung zu ermöglichen
Spezifikation
Spezifikation
| Kondensatortyp | Abbe |
| Eyepiece | WF10X/18 mm |
| Kopfausführung | Binokular, 45° geneigt, 360° drehbar |
| Beleuchtungsart | Halogen variabel 6 V/20 W/G4 als Standard |
| Modell | Max II |
| Objektivausführung | Achromatisch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IL-21/21A |
| Enthält | Immersionsöl, blauer Filter, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung |
| Objektivrevolver | Vierfach umgekehrt, drehbar mit Klick-Stopp |
| Elektrische Anforderungen | 220/240 V 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |