Learn More
Emma Safety Footwear Max MF Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15918431
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15918431
Marke: Emma Safety Footwear MM40864747
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ob Sie das Werk betreten oder Sicherheitsschleusen passieren, Sie können Ihre Schuhe immer anbehalten. Der metallfreie Schuh spart Ihnen im Verlauf eines Tages viel Zeit. Das Mikrofaser-Obermaterial ist einfach zu pflegen, stützt den Fuß angemessen und ist erstaunlich weich, geschmeidig und bequem.
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Mikrofaserkonstruktion
  • TPU GripForce™ Easy Twist Außensohle
  • Metallfrei
  • Chromfreies Futter
  • Reflektierender 3M™-Besatz
  • ESD-zertifiziert
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Max MF
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ antibakteriell
Material Mikrofaser
Größe 47
Zehenmaterial Komposit