Learn More
Emma Safety Footwear Max MF Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Mikrofaserkonstruktion
- TPU GripForce™ Easy Twist Außensohle
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- Reflektierender 3M™-Besatz
- ESD-zertifiziert
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Bauweise/Design | Max MF |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ antibakteriell |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 40 |
| Zehenmaterial | Komposit |