Learn More
Brannan Max Min Digital Reading Thermometer For Batch Sampling
Beschreibung
- Maximum and minimum temperature recording feature with high/low temperature alarm settings
- Maximum and minimum recording facility
- Internal temperature range: -10°C to +50°C
- External temperature range: -50°C to +70°C
- Switchable between Celsius and Fahrenheit
- Main body includes magnet, clip and stand
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschengröße | 30 mL |
| Zertifizierung/Konformität | CE/RoSH/WEEE |
| Abmessungen (L x B x H) | 6.3 x 1.5x 6.3 cm |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Monitor Sample Temperatures in Controlled Storage |
| Enthält | 30 mL Polypropylene Bottle |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 2 m |
| Länge (metrisch) | 6.3 cm |
| Material | ABS Plastic |
| Auflösung | 0.1°C |
| Mehr anzeigen |