Learn More
SICCO Maxi 2-Trockenmittel
Beschreibung
- Aluminiumrahmen mit Paneelen aus Acrylglas, zwei Fächer und zwei Türen, inklusive vier Einlegeböden aus Edelstahl, zwei Tabletts und zwei Hygrometern, vier Rollen, nutzbar mit bis zu 8 Einlegeböden pro Fach.
- Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylplatten
- Zwei Türen mit Magnetverschluss und runder Gummidichtung
- Vier Laufrollen (zwei der Laufrollen mit Bremsen)
- Leicht ablesbare elektronische Hygrometer
- Einlegeböden aus Edelstahl mit variabler Höhe
- Teleskop-Einlegeböden
- Exsikkatorschale
Spezifikation
Spezifikation
| Schrankausführung | Frontlader |
| Produkttyp | Exsikkatoren ohne Vakuum |
| Volumen (metrisch) | 156 l |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 560 x 1150 x 580 mm |
| Gewicht (metrisch) | 34 kg |