Learn More
Amarell™ Digitales Maxi-Stabthermometer
Artikelnummer. 10436202
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–50 bis 200 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10436202 –50 bis 200 °C 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10436202
Marke: Amarell™ E905190
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Inklusive Edelstahlsensor mit kurzer Reaktionszeit. Das elektronische Mehrzweckstandardthermometer ist wasserfest.
  • Widerstandsfähiges und intensives Thermometer für die schnelle Temperaturanzeige
  • Speicherfunktion
  • Wasserdicht
  • °C bis °F
  • Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
  • Extrem schnell reagierende Halbleitersonde aus Edelstahl
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Sonde 3.5 mm
Abmessungen (L x B x H) 230 x 20 mm
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine schnelle Temperaturanzeige
Länge (metrisch) Sonde 125 mm
Messzeit T90 = 4 s
Sondentyp Durchstechend
Auflösung 0.1°C
Produkttyp Digitales Maxi-Stabthermometer
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 200 °C
Genauigkeit ±1 °C zwischen -20 und 120 °C