Learn More
3M™ Maxim™ DX Schutzbrille
Beschreibung
- Schutzbrillen mit asphärischen Gläsern für gute 180°-Sicht gewährleisten eine hervorragende Augenabdeckung
- Die DX-Beschichtung bietet verbesserten kratzfesten und beschlaghemmenden Schutz
- Brillen mit Belüftungskanal über den Gläsern, der Beschlagen minimiert
- Die Konstruktion gewährleistet hervorragende Abdeckung bei gutem Sichtfeld
- Bieg- und verstellbare Nasenstege und weicher Brauenschutz
- Bügellängen und Brillenwinkel einstellbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166: EN 169 |
| Objektivtyp | DX |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Construction |
| Rahmenfarbe | Blau, grau |
| Lens Material | Polycarbonat |