Learn More
3M™ Maxim™ RAS Schutzbrille
Artikelnummer. 15760028 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15760028 Linsentönung: Durchsichtig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15760028 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100010414
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
3M™ Maxim™ RAS Schutzbrillen bieten ausgezeichneten Schutz vor Kratzern in widrigsten Umfeldern.
  • Schutzbrillen mit einer superharten Augenschutzbeschichtung, die in den widrigsten Umfeldern einen ausgezeichneten Schutz vor Kratzern bietet
  • Die RAS-Beschichtung bietet eine 5-mal höhere Kratzfestigkeit als generische Hartschichten
  • Die RAS-Beschichtung erfüllt die EN166-Anforderungen für K-Kennzeichnung
  • Brillen mit Belüftungskanal über den Gläsern, der Beschlagen minimiert
  • Weicher, verstellbarer Nasensteg und weicher Brauenschutz
  • Bügellängen und Brillenwinkel einstellbar
  • Die Konstruktion gewährleistet hervorragende Abdeckung bei gutem Sichtfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung Clear
Produkttyp Schutzbrillen
Rahmenfarbe Black