Learn More
3M™ Schutzbrille mit Scheiben aus Polycarbonat, Serie Maxim
Artikelnummer. 12632615
Change view
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Bronze
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung unitSize
12632615 Bernsteinfarben 1 Stück
12632545 Klar 1 Stück
12622605 Bronze -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12632615 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7010045727
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Bernsteinfarben
Produkttyp Schutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Production and processing
Rahmenfarbe Black
Anzahl pro Packung Je 1
Material Polycarbonat