Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 13293159 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13293159 10 Reaktionen -
16652247 50 Reaktionen 50 Reaktionen
17164891 200 Reaktionen 200 Reaktionen
15707536 10 Reaktionen 10 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13293159 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K2561
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Erststrang-Enzymgemisch, 4X Erststrang-Reaktionsgemisch, Zweitstrang-Enzymgemisch, 5X Zweitstrang-Reaktionsgemisch, 0,5 M EDTA (pH 8,0), RNase I (10 u/μl), Kontroll-RNA (0,5 μg/μl), Oligo(dT)18 Primer, 100 μM, 0,5 μg/μl, Random Hexamer Primer, 100 μM, 0,2 μg/μl, nukleasefreies Wasser, detailliertes Protokoll
Beim Thermo Scientific Maxima H Minus Synthesekit für doppelsträngige cDNA handelt es sich um ein Komplettsystem für die effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA aus Gesamt-RNA oder mRNA.
Beim Thermo Scientific Maxima H Minus Synthesekit für doppelsträngige cDNA handelt es sich um ein Komplettsystem für die effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA aus Gesamt-RNA oder mRNA.Erstrang- und Zweistrang-cDNA-Synthesereaktionen werden im gleichen Röhrchen durchgeführt, ohne dass Zwischenschritte wie eine organische Extraktion oder Ethanolfällung notwendig sind.Dieses praktische Ein-Röhrchen-Format beschleunigt das Syntheseverfahren und maximiert die cDNA-Rückgewinnung.Das Kit enthält vorgemischte Komponenten, damit das Verfahren mit weniger Pipettierschritten durchgeführt werden kann.
Erstrang- und Zweistrang-cDNA-Synthesereaktionen werden im gleichen Röhrchen durchgeführt, ohne dass Zwischenschritte wie eine organische Extraktion oder Ethanolfällung notwendig sind. Dieses praktische Ein-Röhrchen-Format beschleunigt das Syntheseverfahren und maximiert die cDNA-Rückgewinnung. Das Kit enthält vorgemischte Komponenten, damit das Verfahren mit weniger Pipettierschritten durchgeführt werden kann.
Merkmale des Maxima H Minus Zweistrang-cDNA-Synthesekits sind u. a.:
  • Effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA in voller Länge
  • Schnell – Vorgang in weniger als zwei Stunden abgeschlossen
  • Bequem – Gebrauchsfertige Komponenten
  • Umfassend – Enthält alle Primer, Kontrollen und Reagenzien zur Entfernung von RNA-Resten
Anwendungen
  • Synthese von doppelsträngiger Volllängen-cDNA mit stumpfem Ende für die Klonierung
  • Aufbau einer Bibliothek für doppelsträngige cDNA
Order Info
Bestellungen, die Montags bis Mittwochs aufgegeben werden, werden am nächsten Tag verschickt; Bestellungen, die donnerstags und freitags aufgegeben werden, werden am darauffolgenden Montag verschickt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format 10 Reaktionen
Optimale Reaktionstemperatur 50 °C bis 55 °C
Produktlinie Maxima
Produkttyp cDNA-Synthese-Kit
Menge 10 Reaktionen
Reverse Transkriptase Maxima H Minus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung
Endprodukttyp Doppelsträngige cDNA
Anzahl Reaktionen 10 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Probentyp RNA
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Maxima H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA