Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 16652247 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16652247 50 Reaktionen 50 Reaktionen
17164891 200 Reaktionen 200 Reaktionen
13293159 10 Reaktionen -
15707536 10 Reaktionen 10 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16652247 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K2562
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beim Thermo Scientific Maxima H Minus Synthesekit für doppelsträngige cDNA handelt es sich um ein Komplettsystem für die effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA aus Gesamt-RNA oder mRNA.
Beim Thermo Scientific Maxima H Minus Synthesekit für doppelsträngige cDNA handelt es sich um ein Komplettsystem für die effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA aus Gesamt-RNA oder mRNA.Erstrang- und Zweistrang-cDNA-Synthesereaktionen werden im gleichen Röhrchen durchgeführt, ohne dass Zwischenschritte wie eine organische Extraktion oder Ethanolfällung notwendig sind.Dieses praktische Ein-Röhrchen-Format beschleunigt das Syntheseverfahren und maximiert die cDNA-Rückgewinnung.Das Kit enthält vorgemischte Komponenten, damit das Verfahren mit weniger Pipettierschritten durchgeführt werden kann.
Erstrang- und Zweistrang-cDNA-Synthesereaktionen werden im gleichen Röhrchen durchgeführt, ohne dass Zwischenschritte wie eine organische Extraktion oder Ethanolfällung notwendig sind. Dieses praktische Ein-Röhrchen-Format beschleunigt das Syntheseverfahren und maximiert die cDNA-Rückgewinnung. Das Kit enthält vorgemischte Komponenten, damit das Verfahren mit weniger Pipettierschritten durchgeführt werden kann.
Merkmale des Maxima H Minus Zweistrang-cDNA-Synthesekits sind u. a.:
  • Effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA in voller Länge
  • Schnell – Vorgang in weniger als zwei Stunden abgeschlossen
  • Bequem – Gebrauchsfertige Komponenten
  • Umfassend – Enthält alle Primer, Kontrollen und Reagenzien zur Entfernung von RNA-Resten
Anwendungen
  • Synthese von doppelsträngiger Volllängen-cDNA mit stumpfem Ende für die Klonierung
  • Aufbau einer Bibliothek für doppelsträngige cDNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -25°bis -15 °C
Format 50 Reaktionen
Optimale Reaktionstemperatur 50 °C bis 55 °C
Produktlinie Maxima
Produkttyp cDNA-Synthese-Kit
Menge 50 Reaktionen
Reverse Transkriptase Maxima H Minus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung
Endprodukttyp Doppelsträngige cDNA
Anzahl Reaktionen 50 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Probentyp RNA