Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Beim Thermo Scientific Maxima H Minus Synthesekit für doppelsträngige cDNA handelt es sich um ein Komplettsystem für die effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA aus Gesamt-RNA oder mRNA.Erstrang- und Zweistrang-cDNA-Synthesereaktionen werden im gleichen Röhrchen durchgeführt, ohne dass Zwischenschritte wie eine organische Extraktion oder Ethanolfällung notwendig sind.Dieses praktische Ein-Röhrchen-Format beschleunigt das Syntheseverfahren und maximiert die cDNA-Rückgewinnung.Das Kit enthält vorgemischte Komponenten, damit das Verfahren mit weniger Pipettierschritten durchgeführt werden kann.
Erstrang- und Zweistrang-cDNA-Synthesereaktionen werden im gleichen Röhrchen durchgeführt, ohne dass Zwischenschritte wie eine organische Extraktion oder Ethanolfällung notwendig sind. Dieses praktische Ein-Röhrchen-Format beschleunigt das Syntheseverfahren und maximiert die cDNA-Rückgewinnung. Das Kit enthält vorgemischte Komponenten, damit das Verfahren mit weniger Pipettierschritten durchgeführt werden kann.
Merkmale des Maxima H Minus Zweistrang-cDNA-Synthesekits sind u. a.:
- Effiziente Synthese von doppelsträngiger cDNA in voller Länge
- Schnell – Vorgang in weniger als zwei Stunden abgeschlossen
- Bequem – Gebrauchsfertige Komponenten
- Umfassend – Enthält alle Primer, Kontrollen und Reagenzien zur Entfernung von RNA-Resten
Anwendungen
- Synthese von doppelsträngiger Volllängen-cDNA mit stumpfem Ende für die Klonierung
- Aufbau einer Bibliothek für doppelsträngige cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -25°bis -15 °C |
| Format | 200 Reaktionen |
| Optimale Reaktionstemperatur | 50 °C bis 55 °C |
| Produktlinie | Maxima |
| Produkttyp | cDNA-Synthese-Kit |
| Menge | 200 Reaktionen |
| Reverse Transkriptase | Maxima H Minus |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klonierung |
| Endprodukttyp | Doppelsträngige cDNA |
| Anzahl Reaktionen | 200 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |