Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kits Promotion
Artikelnummer. p-6629084
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
20 x 20μL Reactions
Packungsgröße:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Artikelnummer. 15777526
Marke: Thermo Scientific™ K1652
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Synthesize long cDNAs up to 20 kb at elevated temperatures (up to 65°C) with this complete system for highly efficient synthesis of first strand cDNA
  • Increased reaction temperatures -the first strand of cDNA can be synthesized within the 42 to 65°C temperature range
  • High yields of full-length first strand cDNA -with RNA templates up to 20 kb
  • Flexible priming -oligo(dT)18, random hexamer, or gene-specific primers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen