Learn More
Thermo Scientific™ Maximal-Rückgewinnungs-Verdünnungsmittel
Artikelnummer. 12776949
Click to view available options
Füllgewicht:
500,0 g + 1,5g
9.0 g + 0.3 g
90.0 g + 1.5 g
Packungsgröße:
10 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 12776949
Marke: Thermo Scientific™ BO0348Z
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erreichen Sie eine maximale Rückgewinnung von Mikroorganismen während der Verdünnung mit dieser schützenden, isotonischen Lösung.
Erreichen Sie mit dieser schützenden, isotonischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Maximal-Wiederbelebungslösung bei der Verdünnung eine maximale Rückgewinnung von Mikroorganismen.
Das Vorhandensein von Pepton in der Verdünnungslösung gewährleistet eine Gesamtkeimzahl, die exakte quantitative Verfahren ermöglicht.Die isotonischen Bedingungen der Verdünnungslösung gewährleisten die Rückgewinnung von Organismen aus unterschiedlichen Quellen, welche in destilliertem Wasser oder wässrigen Suspensionen geschädigt werden könnten.Die niedrige Pepton-Konzentration im Verdünnungsmittel limitiert während der Verdünnungsphase1,2 für mindestens 45 Minuten die Vermehrung von Organismen in der Probe.
Erhalten Sie mit der Maximal-Wiederbelebungslösung mit geringen Mengen an Pepton die Lebensfähigkeit von Organismen während des Verdünnungsvorgangs.
  • Ermöglicht genaue quantitative Verfahren bei minimaler Verringerung der Anzahl lebensfähiger Organismen.
  • Limitiert für mindestens eine Stunde während der Verdünnungsphase die Vermehrung von Organismen in der Probe.
  • Gebrauchsfertig.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Beschreibung Maximal-Rückgewinnungs-Verdünnungsmittel
Format Sirop-Flaschen
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Produkttyp Agar
Füllgewicht 90.0 g + 1.5 g
Verpackungsart Zehn Sirop-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Menge 10 Stück/Packung