Learn More
Thermo Scientific™ Maximal-Rückgewinnungs-Verdünnungsmittel
Beschreibung
Erreichen Sie mit dieser schützenden, isotonischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Maximal-Wiederbelebungslösung bei der Verdünnung eine maximale Rückgewinnung von Mikroorganismen.
Das Vorhandensein von Pepton in der Verdünnungslösung gewährleistet eine Gesamtkeimzahl, die exakte quantitative Verfahren ermöglicht.Die isotonischen Bedingungen der Verdünnungslösung gewährleisten die Rückgewinnung von Organismen aus unterschiedlichen Quellen, welche in destilliertem Wasser oder wässrigen Suspensionen geschädigt werden könnten.Die niedrige Pepton-Konzentration im Verdünnungsmittel limitiert während der Verdünnungsphase1,2 für mindestens 45 Minuten die Vermehrung von Organismen in der Probe.
Erhalten Sie mit der Maximal-Wiederbelebungslösung mit geringen Mengen an Pepton die Lebensfähigkeit von Organismen während des Verdünnungsvorgangs.
- Ermöglicht genaue quantitative Verfahren bei minimaler Verringerung der Anzahl lebensfähiger Organismen.
- Limitiert für mindestens eine Stunde während der Verdünnungsphase die Vermehrung von Organismen in der Probe.
- Gebrauchsfertig.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Beschreibung | Maximal-Rückgewinnungs-Verdünnungsmittel |
| Format | Universalflaschen |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 9.0 g + 0.3 g |
| Verpackungsart | Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton |
| Menge | 24 Stück/Packung |