Learn More
Thermo Scientific™ Maximum Recovery Diluent (Dehydrated)
Artikelnummer. 15882327
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
Jeweils
Packungsgröße:
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15882327
Marke: Thermo Scientific™ CM0733T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Achieve maximum recovery of microorganisms during dilution with this protective, isotonic diluent.
Achieve maximum recovery of microorganisms during dilution with this protective, isotonic Thermo Scientific™ Oxoid™ Maximum Recovery Diluent (Dehydrated).
Maximum Recovery Diluent combines the protective effect of peptone in the diluting solution1 with the osmotic support of physiological saline1,2. The low peptone concentration in the diluent reduces organism multiplication in the sample for at least 45 minutes during the dilution stage1,2
Erhalten Sie mit der Maximal-Wiederbelebungslösung mit geringen Mengen an Pepton die Lebensfähigkeit von Organismen während des Verdünnungsvorgangs.
  • Ermöglicht genaue quantitative Verfahren bei minimaler Verringerung der Anzahl lebensfähiger Organismen.
  • Limitiert für mindestens eine Stunde während der Verdünnungsphase die Vermehrung von Organismen in der Probe.
Das Vorhandensein von Pepton in der Verdünnungslösung gewährleistet eine Gesamtkeimzahl, die exakte quantitative Verfahren ermöglicht.Die isotonischen Bedingungen der Verdünnungslösung gewährleisten die Rückgewinnung von Organismen aus unterschiedlichen Quellen, welche in destilliertem Wasser oder wässrigen Suspensionen geschädigt werden könnten.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: AFNOR, BSI, EP, IDF, ISO, NMKL
Beschreibung Mannitol-Salz-Agar
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge Jeweils
Ertrag Für 52,6 µl Medium