Learn More
Thermo Scientific™ Maximum Recovery Diluent (Dehydrated)
Beschreibung
Achieve maximum recovery of microorganisms during dilution with this protective, isotonic Thermo Scientific™ Oxoid™ Maximum Recovery Diluent (Dehydrated).
Maximum Recovery Diluent combines the protective effect of peptone in the diluting solution1 with the osmotic support of physiological saline1,2. The low peptone concentration in the diluent reduces organism multiplication in the sample for at least 45 minutes during the dilution stage1,2
Erhalten Sie mit der Maximal-Wiederbelebungslösung mit geringen Mengen an Pepton die Lebensfähigkeit von Organismen während des Verdünnungsvorgangs.
- Ermöglicht genaue quantitative Verfahren bei minimaler Verringerung der Anzahl lebensfähiger Organismen.
- Limitiert für mindestens eine Stunde während der Verdünnungsphase die Vermehrung von Organismen in der Probe.
Das Vorhandensein von Pepton in der Verdünnungslösung gewährleistet eine Gesamtkeimzahl, die exakte quantitative Verfahren ermöglicht. Die isotonischen Bedingungen der Verdünnungslösung gewährleisten die Rückgewinnung von Organismen aus unterschiedlichen Quellen, welche in destilliertem Wasser oder wässrigen Suspensionen geschädigt werden könnten.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Industrienormen: AFNOR, BSI, EP, IDF, ISO, NMKL |
| Beschreibung | Mannitol-Salz-Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 52,6 l Medium |