Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Tischorbitalschüttler
Artikelnummer. 10509912 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
10 °C über der Umgebungstemperatur bis 60 °C
Umgebungstemperatur minus 15 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur plus 10 °C bis 80 °C
Gekühlt:
Ja
Nein
Elektrische Anforderungen:
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Gekühlt Elektrische Anforderungen unitSize
10509912 10 °C über der Umgebungstemperatur bis 60 °C Nein 240 V, 50/60 Hz 1 Stück
11734948 10 °C über der Umgebungstemperatur bis 60 °C Nein 240 V, 50/60 Hz 1 Stück
11751278 Umgebungstemperatur plus 10 °C bis 80 °C Nein 240 V, 50/60 Hz 1 Stück
10519912 Umgebungstemperatur plus 10 °C bis 80 °C Nein 240 V, 50/60 Hz 1 Stück
10031532 Umgebungstemperatur minus 15 °C bis 60 °C Ja 240 V, 50 Hz 1 Stück
11744948 Umgebungstemperatur minus 15 °C bis 60 °C Ja 240 V, 50 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10509912 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SHKE40001CE
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Tischorbitalschüttler vereinen Inkubation und Kühlung in einem Gerät.
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Tischorbitalschüttler vereinen Inkubation und Kühlung in einem Gerät. Diese vielseitigen Schüttler eignen sich ideal für Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, Proteinexpression und viele andere Anwendungen. Trotz ihrer kleinen Stellfläche verfügen die Tischgeräte über eine große Kammer.
MaxQ 4000 Tischorbitalschüttler sind strapazierfähig und benutzerfreundlich und bieten mit ihrem 18 × 18 Zoll großen Tablar eine hohe Gefäßkapazität. Die Geräte können bis zu sechs 2 l-Kolben aufnehmen. Die transparente, kratzfeste Haube gestattet die ungehinderte Sicht auf die Proben, ohne die Temperatur in der Kammer zu beeinträchtigen.
  • Der Dreifach-Exzenterantrieb sorgt für gleichmäßige Bewegung mit 0,75 Zoll (19 mm) kreisförmiger Orbit
  • Zeitgesteuerter oder Dauerbetrieb
  • Transparente, kratzfeste Haube gestattet die Sichtkontrolle der Proben
  • Sicherheitsverriegelung stoppt das Gerät automatisch beim Öffnen der Haube
  • PID-Temperaturregler ermöglicht die präzise Überwachung und Kontrolle der Temperatur in der Kammer über den gesamten Temperaturbereich mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C bei 37 °C
  • Übertemperaturschutz mit unabhängigem Thermostat zur Temperaturregelung bei Ausfall der Hauptsteuerung bietet zusätzliche Sicherheit
Analogmodelle
  • Drehzahlregelung von 40 bis 400 U/min per Drehknopf
  • Präzise Drehzahleinstellung durch integrierten Drehzahlmesser
  • Gut ablesbare LED-Temperaturanzeige
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung zwischen 1 und 60 Minuten.
Digitalmodelle
  • Drehzahl von 15 bis 500 U/min variabel einstellbar
  • Die gleichzeitige Anzeige von Drehzahl, Temperatur und Laufzeit auf drei verschiedenen LED-Displays minimiert die Fehlerquote bei der Eingabe der Laufparameter
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung von 0,1 bis 999 h oder von 0,1 bis 999 min.
  • Bei Drehzahlabweichungen von ±10 % der eingestellten Drehzahl verhindert die Abschaltung des Schüttlers, dass das Gerät wandert; gleichzeitig wird ein akustischer/visueller Alarm ausgelöst
  • Die Drehzahl-Kalibrierung und Justierung kann vom Anwender mit Hilfe eines digitalen Handdrehzahlmessers selbst durchgeführt werden, falls eine Überprüfung erforderlich ist, und die Protokolle können normiert werden
  • Die automatische Unwuchterkennung stoppt das Gerät, sobald eine erhöhte Vibration erkannt wird. Gleichzeitig wird akustischer/optischer Alarm gegeben, bis die Fehlbeladung korrigiert ist
  • Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
  • Wartungsfreier elektronischer bürstenloser DC-Motor
Gesamtmaße (cm)
Modelle SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 81,3 x 57,2 x 55,9 cm
Modelle SHKA4000-7, SHKE4000-7: 86,4 x 57,2 x 55,9 cm
Versandgewicht (kg)
Modelle SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 75,8
Modelle SHKA4000-7, SHKE4000-7: 212 (96,2)
Bestellinformationen:
Bestellen Sie für ein komplettes System Tablare und Klammern (separat erhältlich)
Erfordert:
Universaltablar (ohne Klammern) oder Spezialtablar (mit vorinstallierten Klammern).
Empfohlen für:
  • Zellkultur
  • Löslichkeitsstudien
  • Extraktionsschritte
  • Plasmidaufreinigung
  • Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern
  • Bakteriensuspensionen
  • Färben und Entfärben
  • Waschschritte
  • Hybridisierung
  • Proteinexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 1,9 cm (0,75 in.)
Tragkraft (metrisch) 22,7 kg
Drehzahlbereich 15 bis 500 U/min
Elektrische Anforderungen 240 V, 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 10 °C über der Umgebungstemperatur bis 60 °C
Aufnahmevermögen 6 x 2-l-Kolben
Produkttyp Schüttler
Tragkraft (angloamerikanisch) 50 lb.
Zertifizierung/Konformität CE, cUL, UL
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 140 °F
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Frequenz 50/60 Hz
Länge (angloamerikanisch) Plattform 18 in.
Länge (metrisch) Plattform 45,7 cm
Breite (metrisch) Plattform 45,7 cm
Reglertyp Digital
Beschreibung Großer Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation
Modell MaxQ 4000 Inkubationsschüttler für den Tisch, Benchtop
Motortyp DC bürstenlos
Anzahl Positionen 6
Zeitschaltbereich Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 0,1 min bis 999 h
Gekühlt Nein