Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Stapelbarer Inkubationsschüttler, Paket B
Artikelnummer. 15629065 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Orbit:
2,5 cm (1 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Orbit unitSize
15629065 2,5 cm (1 in.) 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15629065
Marke: Thermo Scientific™ SHKE80007PB1CE
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie wertvollen Platz im Labor mit diesen stapelbaren Schüttlern, die zwei bis drei übereinander gestapelt werden können, ohne dabei die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Sparen Sie wertvollen Platz im Labor mit den Thermo Scientific™ MaxQ™8000 stapelbaren Inkubationsschüttlern, von denen zwei bis drei übereinander gestapelt werden können, ohne dabei an Leistung zu verlieren. Diese stapelbaren Schüttler können sogar bei Spitzengeschwindigkeiten dreifach gestapelt verwendet werden. Sie verfügen über einen HEPA-Filter, der sicherstellt, dass die Luft in der Kammer sauber bleibt, und Kreuzkontaminationen reduziert. Die herausziehbare Plattform bietet bequemen Zugang zu allen Proben. Das zum Stapeln benötigte Zubehör ist bereits standardmäßig im Lieferumfang jedes Schüttlers enthalten.
Merkmale:
  • Dreimal so viel Kapazität wie ein Bodenschüttler bei quasi gleicher Stellfläche
  • Entwickelt für empfindliche eukaryotische Kulturanwendungen— mit kontaminationsreduzierender HEPA-Filtration, gebogener Eckkonstruktion, einteiliger Kammer und enger Temperaturkonstanz—und für anspruchsvolle prokaryotische Kulturanwendungen
  • Robuste Bauweise, großer Geschwindigkeitsbereich und keine Grenzen für “hohe Schüttelgeschwindigkeit”, auch bei dreifacher Stapelung
Mikroprozessorgesteuertes Kontroll- und Überwachungssystem:
  • Gleichzeitige Anzeige der Soll- und Istwerte
  • Aufzeichnung der Gesamtbetriebszeit von Motor- und Antriebssystem
  • Akustische/optische Alarmmeldungen bei Über- und Untertemperatur gewährleisten optimalen Produktschutz
  • Separater einstellbarer Sicherheitsalarm für Übertemperatur mit einem unabhängigen Messfühler bietet zusätzliche Sicherheit
  • Akustische/optische Alarmmeldungen warnen bei zu hoher oder zu niedriger Drehzahl
  • Alarm kann vorübergehend stummgeschaltet werden und später nochmals an noch nicht behobene Alarmzustände erinnern
  • Fernalarmkontakte zur bequemen Überwachung von einem anderen Standort
  • Nichtflüchtiger Speicher sichert bei Stromausfällen alle Einstellungen und startet das Gerät nach Wiederherstellung der Stromversorgung neu
  • Standardmäßige RS-232-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss eines Computers zur Aufzeichnung und Überwachung von Zeit, Temperatur und Drehzahl
  • Sanftanlauf-Funktion vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
  • Funktionen lassen sich leicht über Tastatur und gekapseltes Bedienfeld kalibrieren
Bedienfeld:
  • Hintergrundbeleuchtetes, zweizeiliges alphanumerisches LCD-Display mit 40 Zeichen für Soll- und Ist-Parameterwerte und Alarmfunktionen
  • Symbole/Tasten ermöglichen eine einfache Programmierung der Sollparameter
  • Zeit: Zählt aufwärts und zeigt die Gesamtstunden und -minuten für einen Lauf an
  • Drehzahl: Zeigt die tatsächliche Plattformdrehzahl (U/min) und die Drehzahlsollwerte an
  • Temp C: Zeigt die tatsächliche Temperatur innerhalb der Kammer und die Temperatur-Sollwerte an
Bauweise:
  • Leichter Zugriff auf die elektronischen Komponenten und den HEPA-Filter von vorn während der Wartung
  • Handgriff/Verriegelung an der Basis verhindert, dass der Schüttler bei ungesichertem Tablar in Betrieb genommen werden kann
  • Isolierte, nach unten aufklappende Tür und ausziehbares Tablar bieten bequemen Zugriff auf alle Proben
  • Großes Fenster und Xenon-Lampe bieten gute Sicht für die Ernte
  • Bei drei übereinander gestapelten Geräten befindet sich das oberste Tablar in einer Höhe von 61 Zoll (154.9 cm) und ist somit noch bequem zu erreichen
  • Stabiles Außengehäuse aus kaltgewalztem Stahl
  • Kammer aus Edelstahl Typ 304 mit abgerundeten Ecken und integriertem Abfluss; für 2 l Erlenmeyerkolben, mit Xenonlicht mit Schalter
  • Magnetische Türdichtung für dichtes Verschließen
  • Das zum Stapeln der Geräte benötigte Zubehör ist bereits standardmäßig im Lieferumfang jedes Schüttlers enthalten
Mechanik
  • Robuster exzentrischer Antriebsmechanismus ermöglicht einen weiten Drehzahlbereich von 25 bis 400 U/min ±1 U/min bei minimaler Vibration, selbst bei drei übereinander gestapelten Schüttlern
  • Dynamisch ausbalancierter, äußerst langlebiger Orbitalschüttlermechanismus sorgt für optimale Oxygenierung und Nährstoffvermischung sowie weniger Zellverklumpung und verhindert Spritzer und angefeuchtete Flaschen
  • Dreifacher Ausgleichsmechanismus gewährleistet auch bei hohen Beschickungsmengen oder unausgeglichener Beladung einen optimalen Betrieb
  • Der kaltlaufende, bürstenlose 1/3 hp DC Motor sorgt für wartungsfreien Dauerbetrieb
  • Laminare Luftströmung durch den HEPA-Filter sorgt für hervorragende Temperaturkonstanz und verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
Bestellinformationen:
Plattform nicht im Lieferumfang enthalten. Optionale Einzel- und Doppelschüttlerständer und freistehender Diagrammschreiber sind erhältlich.
Das Paket enthält:
    • Stapelrahmen im Lieferumfang jedes Schüttlers enthalten.
    • 1 x 29.5 x 18 Zoll. Universalplattform
    • Klammern für 12 x 2 l-Kolben
    Empfohlen für:
    • Bakteriensuspensionen
    • Hybridisierung
    • Löslichkeitsstudien
    • Diagnostiktests
    • Extraktionsschritte
    • Waschschritte
    • Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern
    • Proteinexpression
    • Färben und Entfärben
    • Plasmidaufreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 2,5 cm (1 in.)
Drehzahlbereich 25 bis 400 U/min, ±1 U/min
Elektrische Anforderungen 120 V, 60 Hz
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C unter der Umgebungstemperatur bis 60 °C
Aufnahmevermögen 12 x 2-l-Erlenmeyerkolben
Produkttyp Schüttler
Zertifizierung/Konformität CE, cUL, UL
Temperaturgenauigkeit ±0,3 °C (im Kolben)
Frequenz 60 Hz
Material Kammer aus Edelstahl (304)
Innentiefe (angloamerikanisch) 23,8 in.
Innentiefe (metrisch) 60,5 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 23,8 x 33,4 x 11,8 in., (60,5 x 84,6 x 30 cm)
Abmessungen (L x B x H) 33,3 x 56,5 x 25 in., (84,6 x 143,5 x 63,5 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 25 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 11,8 in.
Höhe (metrisch) 63,5 cm
Innenhöhe (metrisch) 30 cm
Länge (angloamerikanisch) 33,3 in.
Länge (metrisch) 84,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 56,5 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 33,4 in.
Breite (metrisch) 143,5 cm
Innenbreite (metrisch) 84,6 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 723 lb.
Versandgewicht (metrisch) 328 kg
Display LED: Zeit, Drehzahl, Temperatur einschl. Soll- und Istwerte
Motortyp 1/3 hp DC bürstenlos
Anzahl Positionen 12
Zeitschaltbereich Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 1 min bis 199 h 59 min