Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tisch-Orbitalschüttler
Artikelnummer. 18065946 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
CO2-resistenter Schüttler
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
18065946 CO2-resistenter Schüttler 1 Stück
12642785 CO2-resistenter Schüttler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065946 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SHKE416HP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5345.00 €
    5050.00 € / 1 Stück
    Sparen 295.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Tisch-Orbitalschüttler eignen sich für den Einsatz mit Reach-In-Inkubatoren, in Klimaräumen oder auf Labortischen.
Betreiben Sie den Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tisch-Orbitalschüttler in Inkubatoren, Klimakammern oder auf Labortischen. Unsere firmeneigene Unwucht-Ausgleichstechnologie und der robuste Mechanismus ermöglichen sanftes Schütteln hoher Kapazitäten rund um die Uhr (24/7) Mit seiner branchenführenden Plattformgröße verfügt dieser Schüttler über einen Motor mit großer Drehzahl, geringer Wärmeabgabe und ein flüssigkeitsbeständiges Design.
Eigenschaften:
  • Der urheberrechtlich geschützte dreifache Schwerlast-Ausgleichsmechanismus verhindert Vibrationen und ermöglicht so einen ruhigen Betrieb auch bei stark ungleichmäßiger Beladung
  • Der dreifache Ausgleichsmechanismus gewährleistet einen optimalen Schüttelvorgang unabhängig von der Lademenge und der Platzierung der Gefäße und schließt aus, dass das Gerät wandert
  • Mikroprozessorsteuerung zeigt Soll- und Istwerte gleichzeitig auf einem 20-stelligen Display mit Hintergrundbeleuchtung an
  • Einfache Programmierung mit Symboltasten und alphanumerischen Meldungen
  • Übergroße, einstellbare Saugfüße aus Gummi verringern Vibrationen und gewährleisten eine maximale Stabilität
  • Der Schwerlast-Exzenterantrieb mit dreifachem Ausgleichsmechanismus ermöglicht einen breiten Drehzahlbereich
  • Ein 24-Volt-Motor mit geringer Wärmeabgabe und feuchtegeschützter Elektronik sorgt für einen kontinuierlichen wartungsfreien Betrieb des Schüttlers auf dem Labortisch oder in einer Kammer
  • Optional erhältliche Tablare sind für lange Haltbarkeit und eine einfache Reinigung aus stabilem, 0,31 in. dicken gebürstetem, eloxiertem Aluminium gefertigt
Bestellhinweis:
Plattformen und Klammern nicht im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 2,5 cm (1 in.)
Tragkraft (metrisch) 32 kg
Drehzahlbereich 25 bis 525 U/min, ±1 U/min
Elektrische Anforderungen 115 V, 50/60 Hz
Spannung 115 V
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 60 °C
Stromstärke 1 A
Produkttyp Schüttler
Tragkraft (angloamerikanisch) 71 lb.
Zertifizierung/Konformität CE, cUL, UL
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 39,2 bis 104 °F
Frequenz 50/60 Hz
Material Plattform aus dickwandigem Aluminium
Tiefe (angloamerikanisch) 26 in.
Tiefe (metrisch) 66 cm
Abmessungen (L x B) 18 x 18 in. und 18 x 24 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7,8 in.
Höhe (metrisch) 19,8 cm
Länge (angloamerikanisch) Plattform 18 in.
Länge (metrisch) Plattform 60,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 24,3 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 24 in.
Breite (metrisch) 61,7 cm
Breite (metrisch) Plattform 45,7 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 234 lb.
Versandgewicht (metrisch) 106 kg
Reglertyp Digital
Beschreibung Kleiner offener Orbitalschüttler
Modell CO2-resistenter Schüttler
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 bis 90 %, nicht kondensierend
Motortyp DC bürstenlos
Zeitschaltbereich Dauerbetrieb oder zeitgesteuerter Betrieb von 5 Minuten bis zu 200 Stunden