Learn More
Thermo Scientific Chemicals May-Grünwald-Farbstoff, rein
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | May-Gruenwald Stain |
| CAS | 524698-43-9 |
| MDL-Nummer | MFCD00131580 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Lambda max. | in 66:33 IMS:water, 655 to 670nm (blue), 515 to 530nm (red) |
| Güte | Rein |
| Verpackung | Glasflasche |
| Farbe | Braun oder grün |
| Menge | 25 g |
| Mehr anzeigen |