Learn More
MBL™ Bernsteinfarbene Flaschen aus Kalknatronglas
Beschreibung
- Entspricht ISO 4796-2
- Braune Flaschen aus Kalknatronglas mit geschliffenem Hals
- UV-Absorption bis 500 nm
- Lieferung mit Polyethylen-Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 42 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 10/Pckg. |
| Standard-Konusverbindung | 14/15 |
| Höhe (metrisch) | 77 mm |