Learn More
MBL™ Thermometer, teilweise eintauchend, mit blauer Füllung
Artikelnummer. p-8002338
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
– 10 bis 110 °C
– 10 bis 50 °C
– 20 bis 150 °C
Unterteilung:
0,1 °C
0,5 °C
0.10 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Unterteilung unitSize
12509995 – 10 bis 50 °C 0,5 °C 10 Stück
12519995 – 10 bis 110 °C 0,1 °C 10 Stück
12529995 – 20 bis 150 °C 0.10 °C 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 12509995
Marke: MBL 60/050/05
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Filled with safe low toxicity blue indicating fluid and calibrated for partial immersion. MBL™ Blue Spirit Partial Immersion Thermometer gives accurate readings when the thermometer is immersed to a specific depth. Graduations are marked in permanent amber stain. White background provides clear observation of colored liquid column. Reinforced bulb allows stirring. Includes plastic non-roll top and safety suspension ring.
  • Quecksilber-frei - mit sicherer, blauer Anzeigeflüssigkeit mit geringer Toxizität gefüllt
  • Für eine teilweise Immersion kalibriert, z. B.  für akkurate Messwerte, wenn das Thermometer bis zu einer bestimmten Tiefe eingetaucht ist (76 mm wie auf dem Thermometer gekennzeichnet)
  • Graduierungen in permanenter Bernsteinfärbung
  • Weißer Hintergrund für eine klare Betrachtung der blaugefärbten Flüssigsäule
  • Zum Rühren verstärkter Balg
  • Mit einer nicht rollenden Spitze und einem Sicherheitssupensionsring
  • Nominale Länge 305 mm
  • Artikel 60/210/10 und 60/260/10 mit einer Länge von 405 mm
  • Artikel 60/330/20 besitzt eine braune Spiritusfüllung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Immersion Teilweise
Enthält Sicherheitsaufhängungsring
Gesamtlänge (metrisch) 305 mm
Thermometerfüllung Blauer Alkohol
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) – 10 bis 50 °C
Calibrated Für teilweises Eintauchen
Unterteilung 0,5 °C
Immersion Length 76 mm