Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A, mit Stopfen
Artikelnummer. 12643282
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Höhe (metrisch):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12643282
Marke: MBL FRD174
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entspricht ISO 1042 und DIN 12664. MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, werden aus chemisch beständigem Borosilikatglas gefertigt.
  • Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
  • In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer, der Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
  • „H“-Konformität zertifiziert
  • Beschriftungen in blauem Email
  • Stopfen aus Polyethylen im Lieferumfang enthalten
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse A, ISO 1042, DIN 12664, „H“-Konformitätskennzeichnung
Verschlussmaterial Polyethylen
Beschreibung Blaue Emaille-Beschriftungen
Kapazität (metrisch) 200 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 210 mm
Toleranz ±0.15 ml
Graduated Ja
Klasse A
Verschlussgröße 14/23