missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MBL Human ProcartaPlex™ Simplex Kit

Artikelnummer. 15964244
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15964244 96 Tests 96 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15964244

Marke: Invitrogen™ EPX01012284901

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das ProcartaPlex Simplex-Kit MBL (Mensch) misst das MBL-Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion und -quantifizierung verwendet.

Zur Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden) wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (separat erhältlich) benötigt.

Informationen zu ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform

ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.

Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25–50 µl

Bewährte Luminex Technologie — vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform für den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen

ProcartaPlex Assays verwenden Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen Probe von 25–50 µl aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.

Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren in präzisem Verhältnis zueinander gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) erkannt werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.

Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.

ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Simplex-Kit
Menge 96 Tests
Spezies Human
Combinability Kombinierbar
Bead-Typ MBL [55]
Assay-Empfindlichkeit: Wie für Charge 1 bestimmt: 52,81 pg/ml
Assay-Bereich Wie für Charge 1 bestimmt: 71,22 bis 291,700 pg/ml
Format Simplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Gen Mannose-bindendes Lektin 2
Gen-Alias MBL; MBP; MBP1; MBPD; MBL2D; MBP-C; COLEC1; HSMBPC
Gen-ID (Entrez) 4153
Gensymbol MBL2
Produktlinie ProcartaPlex
Protein Mannose-bindendes Protein C
Protein-Subtyp MBP-C, Collectin-1, MBP1
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants
Probenvolumen Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
UniProt-ID P11226
Inhalt und Lagerung
  • 1 Fläschchen Capture Beads (50x)
  • 1 Fläschchen biotinylierter Nachweis-Antikörper (50x)
  • 2 Fläschchen Human-Standard-Mix N2 (gefriergetrocknet)
  • 1 Flasche Universeller Assay-Puffer
  • Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Research Area Immunology, Oncology, Toxicology
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.