Learn More
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse B
Artikelnummer. 12580036
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Toleranz:
±0,06 mL
±0,1 ml
±0.015 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.04 ml
±0.15 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Toleranz Farbe unitSize
12580036 10 ml ±0.04 ml Rot 5 Stück
12510026 100 ml ±0.15 ml Gelb 2 Stück
12653032 1 ml ±0.015 ml Blau 5 Stück
12673032 20 ml ±0,06 mL Gelb 5 Stück
12633072 25 ml ±0,06 mL Blau 5 Stück
12560036 2 ml ±0.02 ml Orange 5 Stück
12570036 5 ml ±0.03 ml Weiß 5 Stück
12693032 50 ml ±0,1 ml Rot 5 Stück
12663032 15 ml ±0,06 mL Grün 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12580036 Supplier MBL Supplier No. PRA706B
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Konstruktion aus Kalknatronglas mit bruchsicher verstärkten Spitzen entspricht ISO 648 und DIN 12690. MBL™ Vollpipetten der Klasse B sind mit einer Markierung in permanenter Bernsteinfarbe versehen, die in die Glasoberfläche eingearbeitet und so besonders beständig gegen Chemikalien ist. Auf Volumenabgabe kalibriert.
  • Entspricht ISO 648 und DIN 12690
  • Auf Volumenabgabe kalibriert
  • Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteter Düse, verhindert Bruchschäden
  • Markierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, in das Glas eindiffundiert und daher mit hoher chemischer Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität ISO 648, DIN 12690
Klasse Klasse B
Material Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Menge 5/Pckg.
Toleranz ±0.04 ml
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 10 ml
Typ Vollpipette