Learn More
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse B
Beschreibung
- Entspricht ISO 648 und DIN 12690
- Auf Volumenabgabe kalibriert
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteter Düse, verhindert Bruchschäden
- Markierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, in das Glas eindiffundiert und daher mit hoher chemischer Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 648, DIN 12690 |
| Klasse | Klasse B |
| Material | Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Menge | 5/Pckg. |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Farbe | Rot |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Show More |