Learn More
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse B
Artikelnummer. p-8002358
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Toleranz:
±0,1 ml
±0.015 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.15 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12510026
Marke: MBL PRA716B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Kalknatronglas mit bruchsicher verstärkten Spitzen entspricht ISO 648 und DIN 12690. MBL™ Vollpipetten der Klasse B sind mit einer Markierung in permanenter Bernsteinfarbe versehen, die in die Glasoberfläche eingearbeitet und so besonders beständig gegen Chemikalien ist. Auf Volumenabgabe kalibriert.
  • Entspricht ISO 648 und DIN 12690
  • Auf Volumenabgabe kalibriert
  • Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteter Düse, verhindert Bruchschäden
  • Markierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, in das Glas eindiffundiert und daher mit hoher chemischer Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität ISO 648, DIN 12690
Klasse Klasse B
Material Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Menge 2/Pckg.
Toleranz ±0.15 ml
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 100 ml
Typ Vollpipette