Learn More
MBL Volumetrics™ Bürette Klasse B, aus Borosilikat-Glas, mit genutetem Trichteroberteil
Artikelnummer. 12134262
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12134262 50 ml 1 Stück
12184252 10 ml 1 Stück
12035362 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12134262 Lieferant MBL International Lieferanten-Nr. BRB077P
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Entspricht den ISO 385. MBL™ Die Bürette aus Borosilikatglas der Klasse B mit geriffeltem, passgenauem Trichteraufsatz erleichtert und sichert das Befüllen. Mit schmiermittelfreiem PTFE-Absperrhahn mit 1,5 mm-Bohrung. Die Abschlüsse sind leicht verständlich gekennzeichnet.
  • Entspricht ISO 385
  • Die Größen mit 10 ml, 25 ml und 50 ml verfügen über einen passenden Trichteransatz für eine einfachere und sicherere Befüllung.
  • Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser
  • Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
  • Aus Borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) 820 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.10 ml
Enthält Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser
Umfang Blau
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,1 ml
Typ Volumetrische Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität ISO 385