Learn More
MBL Volumetrics™ MBL Volumetrics™ Bürette Klasse B, aus Borosilikat-Glas, mit genutetem Trichteroberteil
Beschreibung
Aus Borosilikatglas. Entspricht den ISO 385. MBL™ Die Bürette aus Borosilikatglas der Klasse B mit geriffeltem, passgenauem Trichteraufsatz erleichtert und sichert das Befüllen. Mit schmiermittelfreiem PTFE-Absperrhahn mit 1,5 mm-Bohrung. Die Abschlüsse sind leicht verständlich gekennzeichnet.
- Entspricht ISO 385
- Die Größen mit 10 ml, 25 ml und 50 ml verfügen über einen passenden Trichteransatz für eine einfachere und sicherere Befüllung.
- Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Aus Borosilikatglas.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 820 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungen | 0.02 ml |
| Enthält | Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser |
| Umfang | Blau |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Typ | Volumetrische Bürette |
| Class | Klasse B |
| Mehr anzeigen |