Learn More
MBL Volumetrics™ MBL Volumetrics™ Bürette Klasse B, aus Borosilikat-Glas, mit Glashahn
Artikelnummer. 12401567
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 ml
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12401567 50 ml 1 Stück
12411567 100 mL 1 Stück
12491557 25 mL 1 Stück
12481557 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12401567 Lieferant MBL Volumetrics™ Lieferanten-Nr. BRB058P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.55 €
    28.07 € / 1 Stück
    Sparen 5.48 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Borosilikatglas-Bürette der Klasse B mit Glasschlüssel entspricht den Anforderungen ISO 385 Standards. Austauschbare Ersatzküken sind bei Verlust oder Beschädigung erhältlich. Blaue Emaille-Graduierungen ermöglichen eine einfache
  • Entspricht ISO 385
  • 1.5 mm Bohrung des Kükens
  • Ersatzschlüssel sind bei Verlust oder Beschädigung erhältlich – Schlüssel sind vollständig austauschbar
  • Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
  • Aus Borosilikatglas.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) 820 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0,1 mL
Höhe (metrisch) 745 mm
Umfang Blau
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,1 ml
Typ Volumetrische Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität ISO 385