Learn More
MBL Volumetrics™ Bürette Klasse B, aus Borosilikat-Glas, mit Glashahn
Artikelnummer. 12411567
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 ml
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12411567 100 mL 1 Stück
12491557 25 mL 1 Stück
12481557 10 ml 1 Stück
12401567 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12411567 Lieferant MBL International Lieferanten-Nr. BRB060P
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Borosilikatglas-Bürette der Klasse B mit Glasschlüssel entspricht den Anforderungen ISO 385 Standards. Austauschbare Ersatzküken sind bei Verlust oder Beschädigung erhältlich. Blaue Emaille-Graduierungen ermöglichen eine einfache
  • Entspricht ISO 385
  • 1.5 mm Bohrung des Kükens
  • Ersatzschlüssel sind bei Verlust oder Beschädigung erhältlich – Schlüssel sind vollständig austauschbar
  • Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
  • Aus Borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Länge (metrisch) 870 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0,2 ml
Höhe (metrisch) 825 mm
Umfang Blau
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,05 ml
Typ Volumetrische Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität ISO 385