Learn More
MBL Volumetrics™ Bürette Klasse B, aus Borosilikat-Glas, mit Glashahn
Artikelnummer. 12481557
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 ml
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12481557
Marke: MBL BRB050P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Die MBL Volumetrics™ Bürette aus Borosilikatglas Klasse B mit Glasküken erfüllt die ISO 385-Normen. Austauschbare Ersatzküken sind bei Verlust oder Beschädigung erhältlich. Die Graduierungen in blauer Emailfarbe ermöglichen eine einfache Volumenbestimmung.
  • Entspricht ISO 385
  • 1.5 mm Bohrung des Kükens
  • Ersatzschlüssel sind bei Verlust oder Beschädigung erhältlich – Schlüssel sind vollständig austauschbar
  • Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
  • Aus Borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 820 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0,2 ml
Höhe (metrisch) 750 mm
Umfang Blau
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,05 ml
Typ Volumetrische Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität ISO 385