Learn More
MBL Volumetrics™ MBL Volumetrics™ Bürette Klasse B, aus Borosilikat-Glas, mit Glashahn
Description
- Entspricht ISO 385
- 1.5 mm Bohrung des Kükens
- Ersatzschlüssel sind bei Verlust oder Beschädigung erhältlich – Schlüssel sind vollständig austauschbar
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Aus Borosilikatglas.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Länge (metrisch) | 620 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungen | 0,1 mL |
| Höhe (metrisch) | 565 mm |
| Umfang | Blau |
| Material des Sperrhahns | Glas |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Typ | Volumetrische Bürette |
| Class | Klasse B |
| Show More |