Learn More
MBL™ MBL™ Bürette, Klasse B, aus Borosilikatglas
Beschreibung
- Entspricht ISO 385
- Die Größen mit 10 ml, 25 ml und 50 ml sind mit passendem Trichteraufsatz erhältlich, um das Befüllen einfacher und sicherer zu machen.
- Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Aus Borosilikatglas.
Spezifikation
Especificaciones
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Länge (metrisch) | 820 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungen | 0.10 ml |
| Enthält | Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser |
| Umfang | Blau |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Typ | Volumetrische Bürette |
| Class | Klasse B |
| Mostrar más |