Learn More
MBL Volumetrics™ MBL Volumetrics™ Rotaflo™ Bürette Klasse B, aus Borosilikat-Glas, mit PTFE-Hahn
Artikelnummer. 12196210
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12196210 25 ml 1 Stück
12106220 100 mL 1 Stück
12186210 10 ml 1 Stück
11382005 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12196210 Lieferant MBL Volumetrics™ Lieferanten-Nr. BRB404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.75 €
    47.32 € / 1 Stück
    Sparen 9.43 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 385. MBL Volumetrics™ Borosilikatglas, Klasse B Rotaflo™, mit PTFE-Küken bietet eine genaue Tropfenkontrolle, wird nicht von ätzenden Lösungen angegriffen und erfordert keine Schmierung.
  • Entsprechend ISO 385
  • Mit GP Rotaflo™ Auslasshahn mit Schließelement aus PTFE – Keine Schmierung erforderlich – Kein Verklemmen durch ätzende Lösungen – Präzise Regulierung der Tropfen – Schließelement mit 3.0 mm Durchmesser
  • Skala in nicht verblassender Bernsteinfarbe, in das Glas eingebrannt und daher besonders widerstandsfähig gegen aggressive Reinigungslösungen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 647 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.1 ml
Umfang Bernsteinfarben
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,1 ml
Typ Rotaflo Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität ISO 385