Learn More
MBL Volumetrics™ Rotaflo™ Bürette Klasse B, aus Borosilikat-Glas, mit PTFE-Hahn
Artikelnummer. p-8002334
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12106220
Marke: MBL BRB408
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 385. MBL Volumetrics™ Borosilikatglas, Klasse B Rotaflo™, mit PTFE-Küken bietet eine genaue Tropfenkontrolle, wird nicht von ätzenden Lösungen angegriffen und erfordert keine Schmierung.
  • Entsprechend ISO 385
  • Mit GP Rotaflo™ Auslasshahn mit Schließelement aus PTFE – Keine Schmierung erforderlich – Kein Verklemmen durch ätzende Lösungen – Präzise Regulierung der Tropfen – Schließelement mit 3.0 mm Durchmesser
  • Skala in nicht verblassender Bernsteinfarbe, in das Glas eingebrannt und daher besonders widerstandsfähig gegen aggressive Reinigungslösungen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Länge (metrisch) 897 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0,2 ml
Umfang Bernsteinfarben
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0.2 ml
Typ Rotaflo Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität ISO 385