Learn More
MBP Antibody (CL2827) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-46631MFV610
Artikelnummer. 30290519
  • 791.00 € / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
MBP Monoclonal antibody specifically detects MBP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
MBP
Monoclonal
mFluor Violet 610 SE
MGC99675, Myelin A1 protein, myelin basic protein, Myelin membrane encephalitogenic protein
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P02686, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Hypoxia Signaling, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
4155
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL2827
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.