missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBP Antibody (rMBP/9301), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18569927 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18569927 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18569927

Marke: Novus Biologicals NBP324095MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MBP Monoclonal antibody specifically detects MBP in Human, Rat, Porcine, Chicken, Guinea Pig, Mammalia, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MBP
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rMBP/9301
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias MGC99675, Myelin A1 protein, myelin basic protein, Myelin membrane encephalitogenic protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-157) of human MBP protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Hypoxia Signaling, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4155
Zielspezies Human, Rat, Pig, Chicken, Guinea Pig
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.