Learn More
Cytiva MBPTrap™ HP vorgepackte Säulen
Artikelnummer. 10075174 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Flussrate:
<20 ml/min
< 4 ml/min
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge Flussrate unitSize
10075174 5 x 1 ml < 4 ml/min 5 Stück
10097924 1 x 5 ml <20 ml/min 1 Stück
11500664 5 x 5 ml <20 ml/min 5 Stück
15127956 1 x 1 ml < 4 ml/min 1 Milliliter
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10075174
Marke: Cytiva 28918778
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Das Ergebnis sind in konzentrierter Form und kleinen Volumina eluierte hochreine MBP-markierte rekombinante Proteine. Cytiva Life Sciences™ MBPTrap™HP vorgepackte Säulen sind mit Dextrin Sepharose™ Hochleistungsmedium vorgefüllt.
  • Vorgepackt mit Maltose-Bindungsprotein (MBP) getaggter Dextrin Sepharose.
  • Das Bindungsvermögen ist abhängig vom Fusionsprotein, kann jedoch bis zu 16 mg/ml Medium betragen
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Kompatibel mit den meisten herkömmlich verwendeten Puffern und leicht mit 0.5 M NaOH zu regenerieren
  • 1 und 5 ml-Säulen aus Polypropylen können entweder manuell mit einer Spritze oder in einem Gerät verwendet werden
Medium
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: >7
1 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Flussrate: <4 ml/min.
5 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Flussrate: <20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Wässriger Puffer
Produkttyp Dextrin Sepharose HP Fertigsäule
Säulenbettvolumen 1mL
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,27 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7mm
Menge 5 x 1 ml
Höhe (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (metrisch) 25mm
Flussrate < 4 ml/min
Material Polypropylen
Ligandentyp Dextrin
Max. Druck 3 bar
pH-Bereich > 7
Partikelgröße 34 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von MBP-markierten Proteinen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MBPTrap HP
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol